PLA0308
Goat anti-RelA Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
NP_068810.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
goat ... RelA(5970)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)