PLA0214
Rabbit anti-NF-kappaB1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
CVID12, DNA-binding factor KBF1, EBP-1, KBF1, NF-kB1, NF-kappa-B, NF-kappaB, NF-kappabeta, NFKB-p105, NFKB-p50, NFkappaB, nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit, nuclear factor kappa-B DNA binding subunit, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1, p105, p50
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
Numero d’accesso
AAF35232.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
rabbit ... NF-kappaB1(4790)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)