PLA0206
Rabbit anti-BCAR3 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
NSP2, SH2 domain-containing protein 3B, SH2D3B, breast cancer antiestrogen resistance 3 protein, dJ1033H22.2 (breast cancer anti-estrogen resistance 3), novel SH2-containing protein 2
Scegli un formato
CHF 376.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 376.00
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
NP_003558.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
rabbit ... BCAR3(8412)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)