PLA0147
Rabbit anti-TIF1 Alpha/TRIM24 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM24, PTC6, RING finger protein 82, RNF82, TF1A, TIF1, TIF1-alpha, TIF1A, TIF1ALPHA, Tripartite motif-containing protein 24, hTIF1, transcriptional intermediary factor 1, tripartite motif-containing 24
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
ChIP: 4-30 μg
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
NP_056989.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRIM24(8805)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)