PLA0066
Goat anti-BRD2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
D6S113E, FSH, FSRG1, KIAA9001, NAT, O27.1.1, RING3, RNF3, female sterile homeotic-related gene 1, really interesting new gene 3 protein
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:10,000-1:40,000
Numero d’accesso
NP_005095.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
goat ... BRD2(6046)
Immunogeno
Stato fisico