PLA0012
Rabbit anti-Phospho SMC1 (S957) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
CDLS2, DXS423E, KIAA0178, SB1.8, SMC protein 1A, SMC-1-alpha, SMC-1A, SMC1, SMC1 (structural maintenance of chromosomes 1, SMC1 structural maintenance of chromosomes 1-like 1 (yeast), SMC1L1, SMC1alpha, Smcb, segregation of mitotic chromosomes 1, yeast)-like 1
Scegli un formato
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2- 6 μg/mg
western blot: 1:200-1:2,000
Numero d’accesso
NP_006297.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... SMC1A(8243)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)