Vai a
PG240200
Controlled pore glass–uncoated
nominal diameter 240 Å, 120-200 mesh
Sinonimo/i:
Glass, controlled-pore
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 cc
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2140.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
SB.52
MDL number:
CHF 2140.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
Silica
matrix active group
polymer
particle size
120-200 mesh
pore size
240 Å nominal diameter
separation technique
size exclusion (SEC)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
735167BR26128BR25805
description
nominal diameter 240 Å, 120-200 mesh
description
L × W × thickness 300 mm × 300 mm × 2.2 mm, surface resistivity ~7 Ω/sq
description
-
description
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
particle size
120-200 mesh
particle size
-
particle size
-
particle size
-
separation technique
size exclusion (SEC)
separation technique
-
separation technique
-
separation technique
-
matrix active group
polymer
matrix active group
-
matrix active group
-
matrix active group
-
matrix
Silica
matrix
-
matrix
-
matrix
-
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Controlled pore glass–uncoated
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)