Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
6 x 10 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 216.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12171500
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
Application
For use as diluent with PKH26-PCL fluorescent cell linker dyes.
Other Notes
For additional technical details on PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Dyes including an extensive bibliography, please visit here.
Legal Information
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
Distributed for Phanos Technologies, Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
- Diluent B 6 vial(s)
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?