Documenti fondamentali
P9800
Sigma-Aldrich
Octaethylene glycol monotetradecyl ether
Sinonimo/i:
C14E8, Polyoxyethylene (8) myristyl ether, Tetradecyl octaethylene glycol ether, Tetradecyloctaglycol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)13(OCH2CH2)8OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
566.81
Beilstein:
5996901
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
Descrizione
non-ionic
PM
566.81 g/mol
tecniche
electrophoresis: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
protein quantification: suitable
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C30H62O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-32-17-19-34-21-23-36-25-27-38-29-30-39-28-26-37-24-22-35-20-18-33-16-14-31/h31H,2-30H2,1H3
NHHAZFYVKWSFIR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)