Vai a
P9764
Polydeoxyadenylic acid • Polythymidylic acid sodium salt
double-stranded homopolymer
Sinonimo/i:
Poly(dA) • Poly(dT)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 300.00
25 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1030.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
CHF 300.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC4OC(CC4O)N5C=C(C(=O)NC5=O)C)(O)O.[P](=O)(OCC1OC(CC1O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)(O)O
InChI
1S/C10H14N5O6P.C10H15N2O8P/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(20-8)4-19-21(16,17)18/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18)
InChI key
KKVQVIFXABFJCS-UHFFFAOYSA-N
Application
Polydeoxyadenylic acid • Polythymidylic acid (Poly(dA) • Poly(dT)) is a double-stranded homopolymer use as a DNA model for conformational studies of DNA structure dynamics and drug interaction.
Other Notes
Double-stranded homopolymer
One unit will yield an A260 of 1.0 in 1.0 ml 20 mM sodium phosphate/100 mM NaCl, pH 7.0
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P6905
description
double-stranded homopolymer
description
homopolymer
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)