Merck
P9740
PHOS-Select™ Iron Affinity Gel
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
suspension
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
suspension
Quality Segment
shelf life
2 yr at −20‑0 °C
pH
~5
capacity
≥2 μmol/mL, gel (phosphopeptide)(following a 30 minute incubation at 25°C)
storage temp.
−20°C
General description
The PHOS-Select™ iron affinity gel is a novel iron [Fe(III)] chelate matrix. This matrix provides high capacity affinity binding of molecules containing phosphate groups.
Application
Phos-Select™ products facilitate a number of applications including:
  • affinity enrichment of phosphopeptides obtained from protein tryptic digests
  • direct transfer of phosphocompounds for analysis (HPLC or mass spectrometry)
  • enrichment of phosphopeptides by immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Physical form
aqueous glycerol suspension
Other Notes
Phos-Select™ Iron Affinity Gel is a novel iron [Fe(III)] chelate matrix based on Sigma′s NTA analog chelate ligand. The matrix provides high capacity affinity binding of molecules containing phosphate groups.
Legal Information
PHOS-Select is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)