P9649
2-Oleoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~97% (positional purity of fatty acids), ~99% (TLC)
Sinonimo/i:
1-Octadecanoyl-2-(cis-9-Octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Phosphatidylcholine, β-oleoyl-γ-stearoyl
About This Item
Saggio
~97% (positional purity of fatty acids)
~99% (TLC)
Gruppo funzionale
phospholipid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C44H87NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h21,23,42H,6-20,22,24-41H2,1-5H3,(H,48,49)/b23-21-
MEHJQKIXLXVPCO-LNVKXUELSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)