Documenti fondamentali
P9644
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6Cl5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1c(Cl)c(Cl)c(OC(=O)[C@@H]2CCC(=O)N2)c(Cl)c1Cl
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)