Vai a
P9577
Biomarcatore PCR 50 - 2.000 bp
for electrophoresis of PCR fragments
Sinonimo/i:
50-2000 bp ladder, PCR ladder for agarose gel electrophoresis, PCR marker for agarose gel electrophoresis, RTU PCR DNA ladder, RTU PCR DNA marker, ready to use DNA ladder, ready to use DNA marker
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 242.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105337
eCl@ss:
32119000
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
CHF 242.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 50 uses
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Il marcatore Sigma PCR 50 - 2.000 bp contiene 8 filamenti di DNA a doppio filamento da 50 – 2.000 basi a spaziatura regolare. Cinque μL della scala possono essere caricati direttamente in una sola pista su gel di agarosio o poliacrilammide.
Application
Il marcatore PCR 50 - 2.000 bp è stato usato come marcatore per elettroforesi su gel di DNA.
Other Notes
Contiene 8 bande di frammenti DNA a doppio filamento da 50 a 2.000 bp distanziate in modo riproducibile (a scalini).
Il marcatore Sigma PCR 50 - 2.000 bp è fornito in due contenitori:
  • 1 flacone (volume 250 μL) di marcatore PCR
  • 1 flacone di tampone per 6 cariche (volume 250 μL) per diluire i campioni
La concentrazione raccomandata del gel di agarosio è del 2% per ottimizzare la risoluzione.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D5042P1473D3687
description
for electrophoresis of PCR fragments
description
for DNA electrophoresis
description
for electrophoresis of PCR fragments
description
ready-to-use marker for DNA electrophoresis
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
sufficient for 50 uses
usage
100 uses (0.1 mg size), 250 uses (250 μg size)
usage
75 uses
usage
75 uses
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)