Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 86.10 |
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 263.00 |
10 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 362.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
originator
AstraZeneca
SMILES string
Cl[H].CCCNC(C)C(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C13H20N2O.ClH/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-8-6-5-7-10(12)2;/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16);1H
InChI key
BJPJNTKRKALCPP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form solid | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| originator AstraZeneca | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) | Gene Information human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) | Gene Information human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) | Gene Information human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prilocaine hydrochloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?