P9498
Monoclonal Anti-PIAS-x antibody produced in mouse
clone PIASX-116, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Protein Inhibitor of Activator STAT
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PIASX-116, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~75 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using proteasome fraction II of HeLa cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIAS2(9063)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoblotting