Documenti fondamentali
P9054
Sigma-Aldrich
Phenyl α-L-iduronide cyclohexylammonium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14O7 · C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3ccccc3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)