Documenti fondamentali
P8930
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl acetate
Sinonimo/i:
Acetic acid pentafluorophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H3F5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.10
Beilstein:
1985849
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5O2/c1-2(14)15-8-6(12)4(10)3(9)5(11)7(8)13/h1H3
ZXTVBLZVILLKPM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3