Vai a
P8925
Octaethylene glycol monododecyl ether
≥98% (GC)
Sinonimo/i:
C12E8, Dodecyl octaethylene glycol ether, Dodecyloctaglycol, Polyoxyethylene (8) lauryl ether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 269.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 886.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)8OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.75
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1893466
CHF 269.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
solid
mol wt
average mol wt 66,000
aggregation number
123
CMC
0.11
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-30-15-17-32-19-21-34-23-25-36-27-28-37-26-24-35-22-20-33-18-16-31-14-12-29/h29H,2-28H2,1H3
InChI key
YYELLDKEOUKVIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Octaethylene glycol monododecyl ether is a nonionic detergent. [1]
Application
Detergent used for the study of membrane proteins in a native-like state, e.g. ATPase. Used in a mixed micellar assay for lipoxygenase acting at neutral pH and for functional reconstitution of influenza virus envelopes.
Octaethylene glycol monododecyl ether has been used in a study to assess intestinal sodium transport mechanisms. [2] It has also been used in a study to investigate interactions between dyes and surfactants in inkjet ink used for textiles. [3]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
7471674680T3394
form
solid
form
crystals
form
solid
form
liquid
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
aggregation number
123
aggregation number
-
aggregation number
-
aggregation number
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
mol wt
average mol wt 66,000
mol wt
510.70 g/mol
mol wt
538.75 g/mol
mol wt
306.44 g/mol
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)