Documenti fondamentali
P8880
Sigma-Aldrich
trans-Pyridine-2-azo-p-dimethylaniline
Sinonimo/i:
2-(p-[Dimethylamino]phenylazo)pyridine: PADA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Punto di fusione
108-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccn2
Applicazioni
Reagent for the qualitative and quantitative determination of −SH groups.
Visita l’Archivio dei documenti
A spectrophotometric titration for the determination of sulfhydryl groups.
I M KLOTZ et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 95, 540-546 (1961-12-01)