Documenti fondamentali
P8800
Sigma-Aldrich
Heptaethylene glycol monododecyl ether
Sinonimo/i:
C12E7, Dodecylheptaglycol, Polyoxyethylene (7) lauryl ether
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)7OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
494.70
Beilstein:
1916066
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
Descrizione
non-ionic
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C26H54O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-28-15-17-30-19-21-32-23-25-34-26-24-33-22-20-31-18-16-29-14-12-27/h27H,2-26H2,1H3
DWHIUNMOTRUVPG-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)