Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H31F3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (TLC)
form
liquid
concentration
10 mg/mL in ethanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H31F3O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(21)17(18,19)20/h2-15H2,1H3
InChI key
MAHYXYTYTLCTQD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Reversible inhibitor of calcium-dependent phospholipase A2 (IC50 = 3.8 μM). Unlike other PLA2 inhibitors studied, PACOCF3 at 50 μM induced an increase in intracellular [Ca2+], and at 10 μM, enhanced calcium-ion influx induced by ATP and bradykinin.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?