Documenti fondamentali
P8702
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine oleoyloxyethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H52NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.66
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3