Merck
P8666
Pyridoxine hydrochloride
suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.64
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058008
EC Number:
200-386-2
Beilstein/REAXYS Number:
3632435
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
mol wt
Mw 205.64 g/mol
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white to off-white
mp
214-215 °C (lit.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChI key
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridoxine hydrochloride
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)