Documenti fondamentali
P8497
Sigma-Aldrich
Anti-EP4 Prostanoid Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-EP4, Anti-Prostaglandin E Receptor EP4
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Disponibilità
not available in Japan
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1.7 μg/mL using human colon, ganglion
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTGER4(5734)
rat ... Ptger4(84023)
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to the C-terminal domain of human EP4 prostanoid receptor, conjugated to KLH. The immunizing peptide has 93% homology with both the rat and gene.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, containing less than 0.1% sodium azide.