P8272
5β-Pregnane-3α,21-diol-11,20-dione
Sinonimo/i:
11-Dehydrotetrahydrocorticosterone, 3α,21-Dihydroxy-5β-pregnane-11,20-dione, THA
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352200
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)