P8179
Pro-Thr-Pro-Ser amide
≥97% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H29N5O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(O)C(NC(=O)C1CCCN1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CO)C(N)=O
Azioni biochim/fisiol
Inhibits proteolysis of IgA by Neisseria gonorrheae protease type I
Altre note
Analog of the hinge region of human IgA2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
S G Wood et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(10), 2407-2411 (1989-10-01)
The six series of unique tetrapeptides and their blocked N-acetyl, C-amide, and N-acetyl-C-amide analogues which comprise the hinge region of human IgA1 (Ser224 to Ser240) have been synthesized and tested as inhibitors of the type 1 IgA1 proteinase elaborated by