Vai a
P8044
Proteinasi K
≥3.0 unit/mg solid, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Endopeptidasi K
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 183.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 335.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1370.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
254-457-8
NACRES:
NA.54
Numero CE:
Specific activity:
≥3.0 unit/mg solid
Biological source:
maize, microbial (T.album
T. ALBUM), plant seeds (barley), soybean, yeast
CHF 183.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
I produttori di prodotti diagnostici devono utilizzare un prodotto con un diverso grado di purezza: SRE0005
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
biological source
maize, microbial (T.album
T. ALBUM), plant seeds (barley), soybean, yeast
form
lyophilized powder
specific activity
≥3.0 unit/mg solid
mol wt
28.93 kDa
composition
Protein, ≥15% biuret
technique(s)
DNA extraction: suitable
application(s)
cannabis testing
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
Proteinase K is useful for the proteolytic inactivation of nucleases during the isolation of DNA and RNA. It is used for the removal of endotoxins bound to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A. It is also useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria and is used to determine enzyme localization on membranes. Furthermore, it is used for the treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites and for digestion of proteins from brain tissue samples. Product P8044 is provided as a lyophilized powder.
The enzyme from Sigma has been used to degrade complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase) prior to extraction of ubiquinone from Yarrowia lipolytica. It has been used to examine the effect of Proteinase k on Pythium ultimum. It has also been used to maximize the variety of peptide bonds hydrolyzed in the sediment slurry without autolytic production of amino acids from the enzyme itself.
Utile per l′inattivazione proteolitica delle nucleasi durante l′isolamento di DNA ed RNA.
Utile per l′inattivazione proteolitica delle nucleasi durante l′isolamento di DNA ed RNA.
Rimuove le endotossine che si legano alle proteine cationiche come lisozima e ribonucleasi A.
Segnalato come utile per l′isolamento dei mitocondri epatici, di lievito e di fagiolo mungo
Determinazione della localizzazione degli enzimi sulle membrane
Trattamento di sezioni di tessuto incluse in paraffina per esporre i siti di legame dell′antigene per la marcatura dell′anticorpo.
Digestione delle proteine da campioni di tessuto cerebrale per la ricerca sui prioni nell′encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST).
Biochem/physiol Actions
Proteinase K is highly active towards native proteins. It has a broad specificity and degrades many proteins even in the native state. It mainly cleaves the peptide bond adjacent to the carboxyl group of aliphatic and aromatic amino acids with blocked α-amino groups. The optimum pH is between 7.5-9.0 and the isoelectric point is 8.9. Ca2+ (1-5 mM) is required for activation. Proteinase K is inhibited by diisopropyl fluorophosphate (DFIP), and phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF).
La proteinasi K è una serin proteasi stabile e molto reattiva. Le evidenze emerse da studi sulla struttura cristallina e molecolare indicano che l′enzima appartiene alla famiglia delle subtilisine con una triade catalitica nel sito attivo (Asp39-His69-Ser224). È stabile in un vasto assortimento di ambienti: pH, sali tampone, detergenti (SDS) e temperatura. In presenza di SDS 0,1-0,5%, la proteinasi K conserva la sua attività e digerisce una serie di proteine e nucleasi nelle preparazioni di DNA senza compromettere l′integrità del DNA isolato.
Other Notes
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P5568SAE0009SRE0047
Proteinasi K ≥3.0 unit/mg solid, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
P8044
Proteinasi K
Proteinasi K ≥500 units/mL, buffered aqueous glycerol solution
Sigma-Aldrich
P5568
Proteinasi K
Proteinasi K ≥30 units/mg protein
Sigma-Aldrich
SAE0009
Proteinasi K
Proteinasi K Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥30 units/mg protein, Molecular Biology
Sigma-Aldrich
SRE0047
Proteinasi K
description
≥3.0 unit/mg solid, lyophilized powder
description
≥500 units/mL, buffered aqueous glycerol solution
description
≥30 units/mg protein
description
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥30 units/mg protein, Molecular Biology
biological source
soybean, plant seeds (barley), maize, microbial (T.album
T. ALBUM), yeast
biological source
microbial (T.album
T. ALBUM)
biological source
fungus (Tritirachium album)
biological source
fungus (Tritirachium album)
specific activity
≥3.0 unit/mg solid
specific activity
-
specific activity
≥30 units/mg protein
specific activity
≥30 units/mg protein
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
RNA extraction: suitable, DNA extraction: suitable
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
form
lyophilized powder
application(s)
cannabis testing
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteinasi K
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)