Vai a
P8035
Poly(γ-ethyl-L-glutamate)
mol wt >100,000
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 759.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
CHF 759.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
>100,000
technique(s)
bioconjugation: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P3892P2533P2658
form
powder or solid
form
powder or solid
form
powder or solid
form
powder or solid
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to light yellow
mol wt
>100,000
mol wt
>70,000
mol wt
15,000-30,000
mol wt
15,000-30,000
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)