Vai a
P7840
L-α-Phosphatidylethanolamine, distearoyl methoxypolyethylene glycol conjugate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 302.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 302.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
>98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Application
For the modification of liposome surfaces and for influencing the survival of liposomes in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P1223P8193P4139
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99% (GC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)