P7679
Monoclonal Anti-Platelet-Derived Growth Factor Receptor β antibody produced in mouse
clone PDGFR-B2, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-PDGF Rβ
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Clone
PDGFR-B2, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human, pig
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:100 using denatured, non-reduced porcine uterus extract
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PDGFRB(5159)
Specificità
Immunogeno
Esclusione di responsabilità