Merck
P7658
Poly(D-Glu, D-Lys) hydrobromide
suitable for ligand binding assays, Mol wt 20,000-50,000
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Poly(D-Glu, D-Lys) hydrobromide, D-Glu:D-Lys (6:4), mol wt 20,000-50,000
form
powder
Quality Segment
feed ratio
D-Glu:D-Lys (6:4)
mol wt
20,000-50,000
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)