Documenti fondamentali
P7622
Sigma-Aldrich
Anti-Prostacyclin Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 3 μg/mL using human platelets
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTGIR(5739)
mouse ... Ptgir(19222)
rat ... Ptgir(292661)
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to the N-terminal extracellular domain of human prostacyclin receptor, conjugated to KLH. The immunizing peptide has ~87% homology with the rat and mouse gene.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.7, containing 0.01% sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)