Documenti
P7617
Sigma-Aldrich
Prostaglandin G1
>95% (HPLC), acetone solution
Sinonimo/i:
15-Hydroperoxyprostaglandin R1, 8,11-Epidioxy-15-hydroperoxy-(9α,11α, 13E,15)-prost-13-ene-1-oic acid, PGG1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H34O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.48
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Saggio
>95% (HPLC)
Forma fisica
acetone solution
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
CCCCC[C@H](OO)\C=C\[C@H]1[C@H]2C[C@H](OO2)[C@@H]1CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O6/c1-2-3-6-9-15(24-23)12-13-17-16(18-14-19(17)26-25-18)10-7-4-5-8-11-20(21)22/h12-13,15-19,23H,2-11,14H2,1H3,(H,21,22)/b13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1
QXCRWNZYEVOQMB-CDIPTNKSSA-N
Applicazioni
Used in studies of prostacylcin synthetase
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
E A Ham et al.
The Journal of biological chemistry, 254(7), 2191-2194 (1979-04-10)
A study of the enzymes of the arachidonic acid cascade revealed a high sensitivity of prostacyclin synthetase and a complete resistance of thromboxane A2 synthetase to time-dependent destruction by an oxidant [Ox] released during the peroxidase-catalyzed reduction of hydroperoxy fatty