Merck
P7158
PTH-arginine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17N5OS · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.83
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(=N)NCCC[C@@H]1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17N5OS.ClH/c14-12(15)16-8-4-7-10-11(19)18(13(20)17-10)9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2,(H,17,20)(H4,14,15,16);1H/t10-;/m0./s1
InChI key
IXKPSQGERWCHMF-PPHPATTJSA-N
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)