P7139
Oleyl palmitate
~99%
Sinonimo/i:
Palmitic acid oleyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H66O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Prodotti consigliati
Saggio
~99%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?