P6847
Monoclonal Anti-Interleukin-2−R-Phycoerythrin antibody produced in mouse
clone 5334, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-IL-2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5334, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL2(3558)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3