Vai a
P6543
PARAFILM® M
roll size 20 in. × 50 ft
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 113.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Parafilm PM998
Material:
film (thermoplastic)
W × l:
50 cm × 16 m
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1 ea
CHF 113.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
film (thermoplastic)
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Parafilm PM998
parameter
-45-+50 °C temp. range
W × L
50 cm × 16 m
roll size
20 in. × 50 ft
General description
PARAFILM si allunga fino al 200% e aderisce a forme e superfici irregolari. È una pellicola sigillante priva di plastificanti costituita principalmente da poliolefine e cere di paraffina. PARAFILM M resiste fino a 48 ore a molte sostanze polari come soluzioni saline, acidi inorganici e soluzioni alcaline.
Proteggere l′integrità delle applicazioni di ricerca con una barriera ermetica all′umidità che mantiene una forte sigillatura e non si stacca dalla vetreria, nonostante la fuoriuscita di gas
Ridurre il rischio di manomissione dei dati con un rivestimento inodore, incolore e semitrasparente
Grazie alla composizione dei materiali e alla chiusura ermetica impedisce la perdita di umidità e volume
Il materiale flessibile e autosigillante le consente di aderire a forme e superfici irregolari
Si allunga di più del 200% della lunghezza originale
Resiste fino a 48 ore a molte sostanze polari come soluzioni saline, acidi inorganici e soluzioni alcaline
Permeabilità
Ossigeno: (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d a 23 °C e 50% RH
Biossido di carbonio: (Metodo IR modulato) 1200 cc/m² d a 23 °C e 0% RH
Vapore acqueo: (ASTM F1249-01)
Piatto: 1 g/m² d a 38 °C e 90% RH
Increspato: 1 g/m² d a 38 °C e 90% RH
Effetti dei comuni reagenti
Permanganato di potassio
5%: Nessun effetto apparente se non una colorazione permanente bruno scuro in 18 ore
0,1%: Come per il 5% ma con una colorazione leggermente minore
Soluzione di iodio (0,1 N)
Nessun effetto se non una colorazione bruna in 18 ore
Alcol etilico (95%)
Nessun effetto apparente se non un certo sbiancamento della superficie in 24 ore
Nessun effetto apparente in 24 ore:
Acido cloridrico conc. (12 N) dil. (5 N)
Acido solforico conc. (36 N) dil. (5 N)
Acido nitrico conc. (16 N) dil. (5 N)
Idrossido di sodio con. (22%)
Idrossido di ammonio conc. (28% NH<sub>3</sub>)
Soluzione salina (NaCl) 20%
Alcol isopropilico (99%)
Se ne sconsiglia l′uso con solventi clorati, alifatici e aromatici non polari
La pellicola diventa morbida e appiccicosa tra 54 °C e 66 °C (tra 130 °F e 150 °F)
Legal Information
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P7543P7793P7668
PARAFILM&#174; M roll size 20&#160;in. × 50&#160;ft
P6543
PARAFILM® M
PARAFILM&#174; M roll size 2&#160;in. × 250&#160;ft
Sigma-Aldrich
P7543
PARAFILM® M
PARAFILM&#174; M roll size 4&#160;in. × 125&#160;ft
Sigma-Aldrich
P7793
PARAFILM® M
PARAFILM&#174; M roll size 4&#160;in. × 250&#160;ft
Sigma-Aldrich
P7668
PARAFILM® M
W × L
50 cm × 16 m
W × L
5 cm × 76 m
W × L
10 cm × 38 m
W × L
10 cm × 76 m
material
film (thermoplastic)
material
film (thermoplastic)
material
film (thermoplastic)
material
film (thermoplastic)
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Parafilm PM998
manufacturer/tradename
Parafilm PM992
manufacturer/tradename
Parafilm PM996
manufacturer/tradename
Parafilm PM999
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
roll size
20 in. × 50 ft
roll size
2 in. × 250 ft
roll size
4 in. × 125 ft
roll size
4 in. × 250 ft
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PARAFILM® M
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)