P6493
Anti-phospho-PKR (pThr451) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-phospho-Interferon-Inducible Double-Stranded RNA-Dependent Protein (pThr451)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen 65-68 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunoblotting: suitable using human HeLa cells stimulated with IFNγ and calyculin
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr451)
Informazioni sul gene
human ... EIF2AK2(5610)
mouse ... Eif2ak2(19106)
Descrizione generale
Anti-Phospho-PKR [pThr451] specifically recognizes PKR phosphorylated on threonine 451 (65-68 kDa). The antibody detects human and mouse PKR [pThr451].
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3