Merck
P5963
Platelet-derived Growth Factor β−Receptor Fragment 742-758
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Asp-Met-Ser-Lys-Asp-Glu-Ser-Val-Asp-Tyr-Val-Pro-Met-Leu-Asp-Met-Lys
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C84H135N19O31S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
2003.27
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)