P5630
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Sinonimo/i:
Protocatechuic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Punto di fusione
197-200 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?