P5539
Anti-Prostaglandin F2α antibody produced in rabbit
whole antiserum, lyophilized powder
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Immunogeno
Ricostituzione
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)