Documenti fondamentali
P5362
Sigma-Aldrich
Greiner dishes
petri dish, 94 x 16 mm, with vents, heavy design
Sinonimo/i:
cell culture dishes, culture dishes, petri dishes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
Materiali
polystyrene
round
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
case of 480 ea (24 x packs of 20)
Produttore/marchio commerciale
Greiner 633161
Capacità
80 mL
diam. × alt.
94 mm × 16 mm
Area superficiale
57 cm^2
Volume d’esercizio
10-40 mL
Compatibilità
suitable for (bacteriological applications)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • Greiner dishes are made from high-quality clear polystyrene.
  • Dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses.
  • Manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
  • Vented design enables easy gas exchange.
  • Stackable dishes offer a convenient space-saving option.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Petri dishes, polystyrene size 100 mm × 20 mm
P5606
Petri dishes, polystyrene