Documenti fondamentali
P5161
Sigma-Aldrich
Pipette tips, 200 μL
Universal, non-sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiali
colorless
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 96 ea (Trays)
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Volume massimo
200 μL
Intervallo di volume
1-200 μL
Confezionamento
Tray contains 12 × 8 (96) tips.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)