P5148
pGlu-Asn-Gly
≥97% (HPLC)
About This Item
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(=O)CC(NC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C11H16N4O6/c12-7(16)3-6(10(20)13-4-9(18)19)15-11(21)5-1-2-8(17)14-5/h5-6H,1-4H2,(H2,12,16)(H,13,20)(H,14,17)(H,15,21)(H,18,19)
HYMUIMPABXIACR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3