Informazioni su questo articolo
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human, mouse, rat, pig
technique(s)
western blot: 1:200 using rat brain membranes
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNN3(3782)
mouse ... Kcnn3(140493)
rat ... Kcnn3(54263)
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to amino acid residues 659-674 of human KCa2.3. This sequence has 100% homology in rat, mouse, pig.
Physical form
Lyophilized powder from phosphate buffered saline containing 1% bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?