Merck
P4654
Pentaethylene glycol monooctyl ether
Sinonimo/i:
C8E5, Octyl pentaethylene glycol ether, Octylpentaglycol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)7(OCH2CH2)5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.49
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1711907
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
description
non-ionic
assay
≥98.0% (GC)
mol wt
350.49 g/mol
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C18H38O6/c1-2-3-4-5-6-7-9-20-11-13-22-15-17-24-18-16-23-14-12-21-10-8-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI key
MJELOWOAIAAUJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Pentaethylene glycol monooctyl ether has been used to study the size and morphology of aggregates. It has also been used in a study to investigate the sorption of monodisperse alcohol ethoxylates and their effects on the mobility of 2,4-D in isolated plant cuticles.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)