Documenti fondamentali
P4628
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-DL-methionine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H13NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSCCC(N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H13NO4S/c1-19-7-6-10(13(17)18)14-11(15)8-4-2-3-5-9(8)12(14)16/h2-5,10H,6-7H2,1H3,(H,17,18)
VMTKJVHNTIEOCU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)