Vai a
P4154
Polyinosinic acid potassium salt
Homopolymer
Sinonimo/i:
Poly(I) potassium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 167.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 359.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 999.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
lyophilized powder
Solubility:
water: 4.80-5.20 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
CHF 167.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
lyophilized powder
solubility
water: 4.80-5.20 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
Application
Polyinosinic acid (Poly(I)) is a homopolymer of inosine that may be used with polycytidylic acid (poly(C)) to form the double-stranded homopolymer (Poly(I) • Poly(C)). TLR3 recognizes double-stranded RNA and is a major effector of the immune response against viral pathogens. (Poly(I) • Poly(C)) is a used as a model RNA to study cell signaling at the level of TLR3. Poly(IC) is a TRIF-dependent toll-like receptor-3 (TLR3) ligand.
Preparation Note
Prepared from IDP using polynucleotide phosphorylase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
I3036P9582P4404
description
Homopolymer
description
γ-irradiated, 10% Poly (I:C) with buffer salts, TLR ligand tested
description
10% Poly (I:C) with buffer salts, TLR ligand tested
description
lyophilized powder
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
enzyme from (synthesis)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (TLC)
assay
(Free nucleotides NMT 1% (TLC))
assay
(Free nucleotides NMT 1% (TLC))
assay
≥95% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 4.80-5.20 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)