Key Documents
P3079
Sigma-Aldrich
1-Myristoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~97% (positional purity of fatty acids), ~99% (TLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
L-α-Phosphatidylcholine, β-oleoyl-γ-myristoyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H78NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
732.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
~97% (positional purity of fatty acids)
~99% (TLC)
Forma fisica
lyophilized powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3